5'-Brom-2'-fluoracetophenon
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-(5-Bromo-2-fluorophenyl)ethanone
PC400732-100G PC400732-25G PC400732-5G
APOSPC400732-100GEA 311 CHF
APOSPC400732-100G APOSPC400732-25G APOSPC400732-5G
5'-Brom-2'-fluoracetophenon
5'-Brom-2'-fluoracetophenon
Formel: C₈H₆BrFO
MW: 217,04 g/mol
Melting Pt: 42…44 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11226880
CAS-Nummer: 198477-89-3