1,3-difluoro-2-methyl-4-nitrobenzene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2,6-Difluoro-3-nitrotoluene, 1,3-Difluoro-2-methyl-4-nitrobenzene
PC400731-10G PC400731-1G PC400731-5G
APOSPC400731-10GEA 94 CHF
APOSPC400731-10G APOSPC400731-1G APOSPC400731-5G
1,3-difluoro-2-methyl-4-nitrobenzene 97%
1,3-difluoro-2-methyl-4-nitrobenzene
Formel: C₇H₅F₂NO₂
MW: 173,119 g/mol
Melting Pt: 35…38 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD11519030
CAS-Nummer: 79562-49-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III