2,4-Difluor-5-methylbenzonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC400729-5G
PC400729-1G
PC400729-25G
APOSPC400729-5GEA
97.5
CHF
APOSPC400729-5G
APOSPC400729-1G
APOSPC400729-25G
2,4-Difluor-5-methylbenzonitril 97%
2,4-Difluor-5-methylbenzonitril
Formel:
C₈H₅F₂N Melting Pt: 43…50 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09835341 CAS-Nummer: 329314-68-3 |