3-Fluor-5-nitroanilin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC400728-1G PC400728-25G PC400728-5G
APOSPC400728-1GEA 161 CHF
APOSPC400728-1G APOSPC400728-25G APOSPC400728-5G
3-Fluor-5-nitroanilin 95%
3-Fluor-5-nitroanilin
Formel: C₆H₅FN₂O₂
MW: 156,12 g/mol
Melting Pt: 112…116 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
CAS-Nummer: 2369-12-2