5-Fluoropyrimidin-4-amine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC400708-1G PC400708-250MG PC400708-5G
APOSPC400708-1GEA 229 CHF
APOSPC400708-1G APOSPC400708-250MG APOSPC400708-5G
5-Fluoropyrimidin-4-amine
5-Fluoropyrimidin-4-amine
Formel: C4H4FN3
MW: 113,0931 g/mol
Siedepunkt: 222.7 °C/760mmHg
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00223685
CAS-Nummer: 811450-26-7