2-(3,4-Difluorophenyl)ethanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC400701-1G PC400701-5G
APOSPC400701-1GEA 0 CHF
APOSPC400701-1G APOSPC400701-5G
2-(3,4-Difluorophenyl)ethanol 97%
2-(3,4-Difluorophenyl)ethanol
Formel: C₈H₈F₂O
Siedepunkt: 69 °C/0.1mmHg
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00143061
CAS-Nummer: 286440-92-4