(3-Bromo-5-trifluoromethylpyridin-2-yl)dimethylamine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
3-Bromo-2-(dimethylamino)-5-(trifluoromethyl)pyridine, 3-Bromo-2-dimethylamino-5-trifluoromethylpyridine
PC400629-1G
PC400629-250MG
PC400629-500MG
PC400629-2.5G
APOSPC400629-1GEA
291
CHF
APOSPC400629-1G
APOSPC400629-250MG
APOSPC400629-500MG
APOSPC400629-2.5G
(3-Bromo-5-trifluoromethylpyridin-2-yl)dimethylamine
(3-Bromo-5-trifluoromethylpyridin-2-yl)dimethylamine
Formel:
C₈H₈BrF₃N₂ MW: 269.07 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18384845 CAS-Nummer: 216765-95-6 |