(6-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)hydrazine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC400621-1G PC400621-5G
APOSPC400621-1GEA 241 CHF
APOSPC400621-1G APOSPC400621-5G
(6-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)hydrazine
(6-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)hydrazine
Formel: C₆H₅ClF₃N₃
MW: 211.58 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD10568286
CAS-Nummer: 129015-68-5