(1R,2R)-2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC400536-1G PC400536-250MG
APOSPC400536-1GEA 87 CHF
APOSPC400536-1G APOSPC400536-250MG
(1R,2R)-2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid
(1R,2R)-2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid
Formel: C₄H₅FO₂
MW: 104,08 g/mol
Melting Pt: 55…56 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD19238080
CAS-Nummer: 127199-13-7