3-(Trifluormethoxy)benzolsulfonamid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC4004-1G
PC4004-25G
PC4004-5G
APOSPC4004-1GEA
34.8
CHF
APOSPC4004-1G
APOSPC4004-25G
APOSPC4004-5G
3-(Trifluormethoxy)benzolsulfonamid
3-(Trifluormethoxy)benzolsulfonamid
Formel:
C₇H₆F₃NO₃S Melting Pt: 100…101 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03094233 CAS-Nummer: 503179-70-2 |