Bis(3-fluorphenyl)disulfid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3979-25G PC3979-5G
APOSPC3979-25GEA 244 CHF
APOSPC3979-25G APOSPC3979-5G
Bis(3-fluorphenyl)disulfid 97%
Bis(3-fluorphenyl)disulfid
Formel: C₁₂H₈F₂S₂
MW: 254.32 g/mol
Siedepunkt: 308 °C
Dichte: 1.27 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01318104
CAS-Nummer: 63930-17-6