2-Fluor-6-nitrophenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
6-Fluoro-2-nitrophenol
PC3970-100G
PC3970-25G
APOSPC3970-100GEA
200
CHF
APOSPC3970-100G
APOSPC3970-25G
2-Fluor-6-nitrophenol 98%
2-Fluor-6-nitrophenol
Formel:
C₆H₄FNO₃ MW: 157.1 g/mol Melting Pt: 91…94 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00042446 CAS-Nummer: 1526-17-6 EINECS: 216-199-4 |