6-Fluorpicolinsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Fluoro-6-pyridinecarboxylic acid, 6-Fluoropyridine-2-carboxylic acid
PC3966-1G PC3966-5G PC3966-10G
APOSPC3966-1GEA 26.2 CHF
APOSPC3966-1G APOSPC3966-5G APOSPC3966-10G
6-Fluorpicolinsäure 98%
6-Fluorpicolinsäure
Formel: C₆H₄FNO₂
MW: 141,1 g/mol
Melting Pt: 139…143 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02181193
CAS-Nummer: 402-69-7