(2-Fluorophenyl)glycine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Amino-2-(2-fluorophenyl)acetic acid
PC3964-5G PC3964-1G PC3964-10G
APOSPC3964-5GEA 258 CHF
APOSPC3964-5G APOSPC3964-1G APOSPC3964-10G
(2-Fluorophenyl)glycine 97%
(2-Fluorophenyl)glycine
Formel: C₈H₈FNO₂
MW: 169.16 g/mol
Melting Pt: 290 °C
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042726
CAS-Nummer: 84145-28-8
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable