2,6-Dichlor-5-fluornicotinsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2,6-Dichloro-5-fluoropyridine-3-carboxylic acid
PC3941-100G PC3941-25G PC3941-250G
APOSPC3941-100GEA 64.5 CHF
APOSPC3941-100G APOSPC3941-25G APOSPC3941-250G
2,6-Dichlor-5-fluornicotinsäure 97%
2,6-Dichlor-5-fluornicotinsäure
Formel: C₆H₂Cl₂FNO₂
MW: 209,99 g/mol
Melting Pt: 152…155 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00799517
CAS-Nummer: 82671-06-5