2-Fluor-5-nitrobenzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3931-100G PC3931-25G PC3931-5G
APOSPC3931-100GEA 57.5 CHF
APOSPC3931-100G APOSPC3931-25G APOSPC3931-5G
2-Fluor-5-nitrobenzoesäure 98%
2-Fluor-5-nitrobenzoesäure
Formel: C₇H₄FNO₄
MW: 185,11 g/mol
Melting Pt: 139…144 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134238
CAS-Nummer: 7304-32-7