4-Chloro-2,5-difluorobenzenesulphonyl chloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
4-Chloro-2,5-difluorobenzenesulphonylchloride
PC3922-1G
PC3922-250MG
APOSPC3922-1GEA
784
CHF
APOSPC3922-1G
APOSPC3922-250MG
4-Chloro-2,5-difluorobenzenesulphonyl chloride 95%
4-Chloro-2,5-difluorobenzenesulphonyl chloride
Formel:
C₆H₂Cl₂F₂O₂S MW: 247,05 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02091386 CAS-Nummer: 286932-78-3 UN: 1760 ADR: 8,II |