3-Brom-5-fluorbenzoesäure 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3919-25G PC3919-5G PC3919-100G
APOSPC3919-25GEA 31.4 CHF
APOSPC3919-25G APOSPC3919-5G APOSPC3919-100G
3-Brom-5-fluorbenzoesäure 99%
3-Bromo-5-fluorobenzoic acid
Formel: C₇H₄BrFO₂
MW: 219.01 g/mol
Melting Pt: 141…145 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01569540
CAS-Nummer: 176548-70-2