2-Brom-3-fluorbenzoesäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3917-5G PC3917-25G PC3917-10G
APOSPC3917-5GEA 38.3 CHF
APOSPC3917-5G APOSPC3917-25G APOSPC3917-10G
2-Brom-3-fluorbenzoesäure 97%
2-Bromo-3-fluorobenzoic acid
Formel: C₇H₄BrFO₂
MW: 219,01 g/mol
Melting Pt: 158…160 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01569398
CAS-Nummer: 132715-69-6