2-Fluor-4-nitrobenzoesäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3912-5G
APOSPC3912-5GEA 26.2 CHF
APOSPC3912-5G
2-Fluor-4-nitrobenzoesäure 97%
2-Fluor-4-nitrobenzoesäure
Formel: C₇H₄FNO₄
MW: 185,11 g/mol
Melting Pt: 172…177 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00275565
CAS-Nummer: 403-24-7