2,2,2-Trifluorethylmethansulfonat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC3889-5G
PC3889-1G
PC3889-25G
APOSPC3889-5GEA
87
CHF
APOSPC3889-5G
APOSPC3889-1G
APOSPC3889-25G
2,2,2-Trifluorethylmethansulfonat 98%
2,2,2-Trifluorethylmethansulfonat
Formel:
C₃H₅F₃O₃S MW: 178,130 g/mol Dichte: 1.513 g/cm³ (25 °C) Flash-Pt: 104 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00025058 CAS-Nummer: 25236-64-0 UN: 3265 ADR: 8,III |