5-Fluor-2-nitrobenzaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC3885D-100G
PC3885D-250G
PC3885D-25G
PC3885D-500G
APOSPC3885D-100GEA
129
CHF
APOSPC3885D-100G
APOSPC3885D-250G
APOSPC3885D-25G
APOSPC3885D-500G
5-Fluor-2-nitrobenzaldehyd 98%
5-Fluor-2-nitrobenzaldehyd
Formel:
C₇H₄FNO₃ Siedepunkt: 153 °C/23mmHg Melting Pt: 93…96 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00153175 CAS-Nummer: 395-81-3 EINECS: 206-903-8 |