4-Fluor-3-nitroanilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC3880-100G PC3880-25G PC3880-500G
APOSPC3880-100GEA 29.7 CHF
APOSPC3880-100G APOSPC3880-25G APOSPC3880-500G
4-Fluor-3-nitroanilin 98%
4-Fluor-3-nitroanilin
Formel: C₆H₅FN₂O₂
Melting Pt: 94…98 °C
Flash-Pt: 91 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00007833
CAS-Nummer: 364-76-1
EINECS: 206-665-5
UN: 1325
ADR: 4.1,II