2H-Perfluoro-5,8,11,14,17-pentamethyl-3,6,9,12,15,18-hexaoxahenicosane 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3866-25G PC3866-5G
APOSPC3866-25GEA 695 CHF
APOSPC3866-25G APOSPC3866-5G
2H-Perfluoro-5,8,11,14,17-pentamethyl-3,6,9,12,15,18-hexaoxahenicosane 95%
2H-Perfluoro-5,8,11,14,17-pentamethyl-3,6,9,12,15,18-hexaoxahenicosane
Formel: C₂₀HF₄₁O₆
MW: 1116,16 g/mol
Siedepunkt: 108…110 °C/1mmHg
Melting Pt: –72 °C
Dichte: 1.796 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06248658
CAS-Nummer: 55154-18-2