2,2,3,3,3-Pentafluoropropylamine hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2,2,3,3,3-Pentafluoropropan-1-amine hydrochloride
PC3851-1G
PC3851-5G
APOSPC3851-1GEA
126
CHF
APOSPC3851-1G
APOSPC3851-5G
2,2,3,3,3-Pentafluoropropylamine hydrochloride 97%
2,2,3,3,3-Pentafluoropropylamine hydrochloride
Formel:
C₃H₅ClF₅N MW: 185,53 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00054747 CAS-Nummer: 374-14-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III |