6-(Trifluormethyl)nicotinonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 5-Cyano-2-(trifluoromethyl)pyridine, 6-(Trifluoromethyl)nicotinonitrile
PC3838-25G
APOSPC3838-25GEA 136 CHF
APOSPC3838-25G
6-(Trifluormethyl)nicotinonitril 98%
6-(Trifluormethyl)nicotinonitril
Formel: C₇H₃F₃N₂
MW: 172,1100 g/mol
Melting Pt: 37…41 °C
Flash-Pt: 82.2 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03001347
CAS-Nummer: 216431-85-5
UN: 3439
ADR: 6.1,II