4-Fluor-1-naphthoesäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3831N-1G PC3831N-25G PC3831N-5G
APOSPC3831N-1GEA 26.2 CHF
APOSPC3831N-1G APOSPC3831N-25G APOSPC3831N-5G
4-Fluor-1-naphthoesäure 97%
4-Fluor-1-naphthoesäure
Formel: C₁₁H₇FO₂
MW: 190.17 g/mol
Melting Pt: 224…227 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004011
CAS-Nummer: 573-03-5
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable