1-Fluornaphthalin 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3830-100G PC3830-1KG PC3830-500G
APOSPC3830-100GEA 31.4 CHF
APOSPC3830-100G APOSPC3830-1KG APOSPC3830-500G
1-Fluornaphthalin 99%
1-Fluoronaphthalene
Formel: C₁₀H₇F
MW: 146,16 g/mol
Siedepunkt: 215…217 °C
Melting Pt: –9 °C
Dichte: 1.332 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 65 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003873
CAS-Nummer: 321-38-0
EINECS: 206-287-0