1-Fluor-4-isopropenylbenzol  97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3828-10G PC3828-1G PC3828-25G
APOSPC3828-10GEA 57.5 CHF
APOSPC3828-10G APOSPC3828-1G APOSPC3828-25G
1-Fluor-4-isopropenylbenzol  97%
1-Fluor-4-isopropenylbenzol 
Formel: C₉H₉F
Dichte: 1.03 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 53 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00042297
CAS-Nummer: 350-40-3
UN: 1993
ADR: 3,III