6-Fluorchinaldin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC3827-1G PC3827-5G
APOSPC3827-1GEA 26.2 CHF
APOSPC3827-1G APOSPC3827-5G
6-Fluorchinaldin 97%
6-Fluorchinaldin
Formel: C₁₀H₈FN
Melting Pt: 50…54 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00041233
CAS-Nummer: 1128-61-6
EINECS: 214-439-2