4-Fluor-m-kresol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3823P-100G PC3823P-25G PC3823P-5G
APOSPC3823P-100GEA 156 CHF
APOSPC3823P-100G APOSPC3823P-25G APOSPC3823P-5G
4-Fluor-m-kresol 98%
4-Fluor-m-kresol
Formel: C₇H₇FO
Siedepunkt: 76 °C/15mmHg
Melting Pt: 32 °C
Dichte: 1,134 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042296
CAS-Nummer: 452-70-0