3-Fluor-p-toluylsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3823B-100G PC3823B-10G PC3823B-25G
APOSPC3823B-100GEA 66.2 CHF
APOSPC3823B-100G APOSPC3823B-10G APOSPC3823B-25G
3-Fluor-p-toluylsäure 97%
3-Fluor-p-toluylsäure
Formel: C₈H₇FO₂
Melting Pt: 169…171 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002490
CAS-Nummer: 350-28-7
EINECS: 206-498-8