5-Fluoro-2-methylbenzamide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC3822F-1G
PC3822F-5G
PC3822F-10G
APOSPC3822F-1GEA
45.3
CHF
APOSPC3822F-1G
APOSPC3822F-5G
APOSPC3822F-10G
5-Fluoro-2-methylbenzamide 97%
5-Fluoro-2-methylbenzamide
Formel:
C₈H₈FNO Melting Pt: 120…122 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00205105 CAS-Nummer: 175278-28-1 |