5-Fluor-o-toluidin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Amino-4-fluorotoluene, 5-Fluoro-2-methylaniline
PC3822-100G PC3822-25G PC3822-500G
APOSPC3822-100GEA 33.2 CHF
APOSPC3822-100G APOSPC3822-25G APOSPC3822-500G
5-Fluor-o-toluidin 98%
5-Fluor-o-toluidin
Formel: C₇H₈FN
MW: 125.15 g/mol
Siedepunkt: 98…100 °C/15mmHg
Melting Pt: 37…40 °C
Dichte: 1.13
Flash-Pt: 90 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007764
CAS-Nummer: 367-29-3
EINECS: 206-689-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III