4-Fluor-o-toluidin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3819-100G PC3819-250G PC3819-25G PC3819-500G
APOSPC3819-100GEA 36.7 CHF
APOSPC3819-100G APOSPC3819-250G APOSPC3819-25G APOSPC3819-500G
4-Fluor-o-toluidin 97%
4-Fluor-o-toluidin
Formel: C₇H₈FN
Siedepunkt: 90…92 °C/16mmHg
Dichte: 1,126 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 87 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00007832
CAS-Nummer: 452-71-1
EINECS: 207-208-2