Poly(chlortrifluorethylen) 800
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC3816C-1LB
PC3816C-4LB
APOSPC3816C-1LBEA
829
CHF
APOSPC3816C-1LB
APOSPC3816C-4LB
Poly(chlortrifluorethylen) 800
Poly(chlortrifluorethylen) 800
Formel:
(C₂ClF₃)n Dichte: 1,955 g/cm³ (25 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
9002-83-9 |