Poly(chlortrifluorethylen) 800
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC3816A-1LB
PC3816A-4LB
APOSPC3816A-1LBEA
829
CHF
APOSPC3816A-1LB
APOSPC3816A-4LB
Poly(chlortrifluorethylen) 800
Poly(chlortrifluorethylen) 800
Formel:
(C₂ClF₃)n MW: 800 g/mol Melting Pt: >260 °C Dichte: 1.9 Lager Temperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
9002-83-9 |