2-Amino-4,6-difluorbenzothiazol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4,6-Difluorobenzothiazol-2-ylamine
PC3812-5G PC3812-100G PC3812-25G
APOSPC3812-5GEA 50.6 CHF
APOSPC3812-5G APOSPC3812-100G APOSPC3812-25G
2-Amino-4,6-difluorbenzothiazol
2-Amino-4,6-difluorobenzothiazole
Formel: C₇H₄F₂N₂S
MW: 186,18 g/mol
Melting Pt: 216…220 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00276099
CAS-Nummer: 119256-40-5