3H-Heptafluoro-2,2,4,4-tetrahydroxypentane 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 1,1,1,3,5,5,5-Heptafluoroacetylacetone dihydrate
PC3806-1G PC3806-5G
APOSPC3806-1GEA 428 CHF
APOSPC3806-1G APOSPC3806-5G
3H-Heptafluoro-2,2,4,4-tetrahydroxypentane 97%
3H-Heptafluoro-2,2,4,4-tetrahydroxypentane
Formel: C₅H₅F₇O₄
MW: 262,08 g/mol
Melting Pt: 113…114 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02093308
CAS-Nummer: 77953-71-0