3-Fluor-4-methoxybenzylalkohol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC3799-1G
PC3799-5G
APOSPC3799-1GEA
40.1
CHF
APOSPC3799-1G
APOSPC3799-5G
3-Fluor-4-methoxybenzylalkohol 98%
3-Fluor-4-methoxybenzylalkohol
Formel:
C₈H₉FO₂ MW: 156,16 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00070642 CAS-Nummer: 96047-32-4 |