1,1-Dichlor-2-iod-1,2,2-trifluorethan 70%
Lieferant: Apollo Scientific
PC3786-100G PC3786-25G
APOSPC3786-100GEA 307 CHF
APOSPC3786-100G APOSPC3786-25G
1,1-Dichlor-2-iod-1,2,2-trifluorethan 70%
1,1-Dichloro-2-iodo-1,2,2-trifluoroethane
Balance 1,2-dichloro-1-iodotrifluorooethane
Formel: C₂Cl₂F₃I
Dichte: 2.2 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02093303
CAS-Nummer: 661-66-5