2-Fluor-6-iodbenzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3784-100G PC3784-25G PC3784-500G PC3784-10G PC3784-1KG
APOSPC3784-100GEA 151 CHF
APOSPC3784-100G APOSPC3784-25G APOSPC3784-500G APOSPC3784-10G APOSPC3784-1KG
2-Fluor-6-iodbenzonitril 98%
2-Fluor-6-iodbenzonitril
Formel: C₇H₃FIN
MW: 247,01 g/mol
Melting Pt: 48…53 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00015478
CAS-Nummer: 79544-29-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III