2-Fluor-6-iodbenzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3782-25G PC3782-5G PC3782-1G
APOSPC3782-25GEA 240 CHF
APOSPC3782-25G APOSPC3782-5G APOSPC3782-1G
2-Fluor-6-iodbenzoesäure 98%
2-Fluoro-6-iodobenzoic acid
Formel: C₇H₄FIO₂
MW: 266,01 g/mol
Melting Pt: 118…126 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00042289
CAS-Nummer: 111771-08-5