4-Amino-2,2-difluor-1,3-benzodioxol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC3768-1G PC3768-5G
APOSPC3768-1GEA 87 CHF
APOSPC3768-1G APOSPC3768-5G
4-Amino-2,2-difluor-1,3-benzodioxol 98%
4-Amino-2,2-difluor-1,3-benzodioxol
Formel: C₇H₅F₂NO₂
MW: 173.12 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00792416
CAS-Nummer: 106876-54-4
UN: 2810
ADR: 6.1 III