4,4,5,5,6,6,6-Heptafluorohexane-1,2-diol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3763-1G PC3763-5G
APOSPC3763-1GEA 96.4 CHF
APOSPC3763-1G APOSPC3763-5G
4,4,5,5,6,6,6-Heptafluorohexane-1,2-diol 97%
4,4,5,5,6,6,6-Heptafluorohexane-1,2-diol
Formel: C₆H₇F₇O₂
MW: 244.11 g/mol
Siedepunkt: 114 °C/22mmHg
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03424477
CAS-Nummer: 1992-91-2