5-Fluorindol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3758-5G PC3758-1G
APOSPC3758-5GEA 36.7 CHF
APOSPC3758-5G APOSPC3758-1G
5-Fluorindol 98%
5-Fluorindol
Formel: C₈H₆FN
Melting Pt: 45…48 °C
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00005671
CAS-Nummer: 399-52-0
EINECS: 206-917-4