2-Fluoroethyl methacrylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC3751J-1G
PC3751J-250MG
APOSPC3751J-1GEA
166
CHF
APOSPC3751J-1G
APOSPC3751J-250MG
2-Fluoroethyl methacrylate 97%
2-Fluoroethyl methacrylate
Formel:
C₆H₉FO₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00042288 CAS-Nummer: 686-54-4 |