1-Fluor-2,6-dichlorpyridiniumtetrafluoroborat 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
2,6-Dichloro-1-fluoropyridin-1-ium tetrafluoroborate, 2,6-Dichloro-N-fluoropyridinium tetrafluoroborate
PC3744E-25G
PC3744E-5G
APOSPC3744E-25GEA
0
CHF
APOSPC3744E-25G
APOSPC3744E-5G
1-Fluor-2,6-dichlorpyridiniumtetrafluoroborat 96%
1-Fluor-2,6-dichlorpyridiniumtetrafluoroborat
Electrophilic fluorinating agent.
Formel:
C₅H₃BCl₂F₅N MW: 253,793 g/mol Melting Pt: 212…215 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00153157 CAS-Nummer: 140623-89-8 UN: 1759 ADR: 8,I |