2-Fluor-4-nitroanilin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3744-100G PC3744-25G PC3744-5G
APOSPC3744-100GEA 219 CHF
APOSPC3744-100G APOSPC3744-25G APOSPC3744-5G
2-Fluor-4-nitroanilin
2-Fluor-4-nitroanilin
Formel: C₆H₅FN₂O₂
MW: 156,12 g/mol
Melting Pt: 122…130 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00034560
CAS-Nummer: 369-35-7