5-Fluorcytosin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-FC, 4-Amino-5-fluoro-2-pyrimidinol, Flucytosine, 6-Amino-5-fluoropyrimidin-2(1H)-one
PC3735-100G PC3735-25G PC3735-250G
APOSPC3735-100GEA 41.8 CHF
APOSPC3735-100G APOSPC3735-25G APOSPC3735-250G
5-Fluorcytosin 98%
5-Fluorcytosin
Formel: C₄H₄FN₃O
MW: 129,09 g/mol
Melting Pt: 298…300 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00006035
CAS-Nummer: 2022-85-7
EINECS: 217-968-7